Documenti fondamentali
921106
Sigma-Aldrich
Lithium metal scrubbing solution for battery testing Naphthalene
0.1 M in THF
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.17
Codice UNSPSC:
12352401
NACRES:
NA.23
Stato
solution
Livello qualitativo
Concentrazione
0.1 M in THF
applicazioni
battery manufacturing
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H
UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
This is a chemical polishing reagent that can smooth the surface of lithium metal and remove native surface impurities. Treatment of lithium metal with this solution has been shown to improve the cycle life and rate performance of lithium metal batteries. Use of this reagent to treat your lithium foil removes the need for scraping to give you a clean lithium surface and may increase the quality and useful testing time for your half-cells.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-1.3 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-18.5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)