Documenti fondamentali
919756
Sigma-Aldrich
L-Phenylalanine-(phenyl-3,5-13C2,2,4,6-d3)
≥90 atom % D ((at position 4)), ≥95 atom % 13C, ≥70 atom % D ((at position 2,6)), ≥90% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C2C7D3H8NO2
Peso molecolare:
170.19
Codice UNSPSC:
12352112
Purezza isotopica
≥95 atom % 13C
≥70 atom % D ((at position 2,6))
≥90 atom % D ((at position 4))
Saggio
≥90% (CP)
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+5
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)