Documenti fondamentali
913480
Sigma-Aldrich
Titanium dioxide nanofibers
Sinonimo/i:
Nanofibrous inorganic powder, TiO2 anatase
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
TiO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
79.87
Codice UNSPSC:
11181502
NACRES:
NA.23
Descrizione
Thermal Conductivity 6.5 Wm-1K-1
Livello qualitativo
Stato
nanofiber
powder (3D cotton/white fluffy)
Diam. × Lungh. fibre
200-800 nm ± 100 nm × 2-hundreds of μm , Structure: polycystalline nanofibers
Area superficiale
10 m2/g
Indice di rifrazione
n/D 2.5
Dimens. cella primitiva
(anatase
Typical Size of Crystallites: 7 nm)
InChI
1S/2O.Ti
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Titania oxdie-anatase nanofibers has energy applications as energy convertor in solar cells, air/fuel ratio controllor in automotive, humidity and gas sensors, electrode materials in batteries, solid oxide fuel cells, inorganic membranes, dye sensitized solar cells, photocatalyic degradation of votile compounds (VOC), bacteria and NOx, and waste water purification.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)