912549
NanoFabTx™ reagent
PEGPCL-H
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
applicazioni
advanced drug delivery
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
NanoFabTx™ reagent, PEGPCL-H is a component of our NanoFabTx™ drug formulation screening kits (915408, 918881) which include additional reagents and protocols for nanoprecipitation and microfluidics to synthesize 100-200 nm nanoparticles. NanoFabTx™ reagent, PEGPCL-H is a pegylated polycaprolactone (PCL) polymer, which is an FDA approved biodegradable polymer for biomedical and pharmaceutical applications, widely used as drug delivery systems.
Applicazioni
Note legali
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)