Documenti fondamentali
912239
Sigma-Aldrich
Cerium Zirconium oxide nanofiber (Ce:Zr ratio 50:50)
Sinonimo/i:
CeZrO4 nanofiber, Nanofibrous inorganic powder structure
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CeZrO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
295.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
Stato
nanofiber
Livello qualitativo
Diam. fibre
300-800 nm × 2-hundreds of μm , structure: Polycystalline nanofibers
Area superficiale
30-60 m2/g
Dimens. cella primitiva
8 nm (Crystal Phase: tetragonal)
Stringa SMILE
[Ce](=O)=O.[Zr](=O)=O
InChI
1S/Ce.4O.Zr
WKROXIWGJAIPLZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Cerium Zirconium oxide has applications in automotive combustion sensor and controller for catalytic convertors, catalyst support for hot gas desulfurization, fuel cells, catalyst and catalyst support, thermochemical water splitting, infrared filters, and inorganic separators.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)