909254
2,7-Difluoro-9-mesityl-10-methylacridinium tetrafluoroborate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H20BF6N
Peso molecolare:
435.21
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
Categorie correlate
Applicazioni
Robust acridinium-based photocatalyst for use as an alternative to transition-metal-based photocatalysts with higher chemical stability and attenuated redox potential.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)