Key Documents
907758
Sigma-Aldrich
(4-Isocyanato-phenoxy)-acetic acid 2-[2-(4-isocyanato-phenoxy)-acetoxy]-ethyl ester
Sinonimo/i:
Absorbable isocyanate, Isocyanate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H16N2O8
Peso molecolare:
412.35
Codice UNSPSC:
12352106
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Colore
white to yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
(4-Isocyanato-phenoxy)-acetic acid 2-[2-(4-isocyanato-phenoxy)-acetoxy]-ethyl ester is a highly reactive absorbable isocyanate. The biodegradable linkage in this monomer is derived from biocompatible groups. This novel monomer enables the synthesis of biodegradable polyurethanes that possess comparable mechanical properties with commercially available medical grade polyurethanes.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3