Documenti fondamentali
903558
Sigma-Aldrich
Ursodeoxycholic-2,2,4,4-d4 acid 3-sulfate disodium salt
≥98 atom % D, ≥98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24D4H34Na2O7S
Peso molecolare:
520.62
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@H](C1C2CC[C@@]3(C)C1CC[C@@H]3[C@H](C)CCC(O[Na])=O)C[C@@]4([H])[C@]2(C)CC([2H])([2H])[C@@H](OS(=O)(O[Na])=O)C4([2H])[2H]
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)