Key Documents
903191
Sigma-Aldrich
Benzyl 4-oxo-5-(triethylsilyl)-3,4-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
Sinonimo/i:
Garg silyl triflate precursor
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H27NO3Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
345.51
Codice UNSPSC:
12352005
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n/D 1.548
Densità
1.079 g/mL
Gruppo funzionale
ketone
phenyl
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Benzyl 4-oxo-5-(triethylsilyl)-3,4-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate is a precursor to a Garg silyl triflate which upon exposure to fluoride generates a reactive azacyclic allene for cycloaddition reactions.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Joyann S Barber et al.
Nature chemistry, 10(9), 953-960 (2018-08-01)
For over a century, the structures and reactivities of strained organic compounds have captivated the chemical community. Whereas triple-bond-containing strained intermediates have been well studied, cyclic allenes have received far less attention. Additionally, studies of cyclic allenes that bear heteroatoms