90254
H-Cys(Trt)-2-ClTrt resin
extent of labeling: ~0.7 mmol/g loading
Sinonimo/i:
S-Trityl-L-cysteine 2-chlorotrityl ester polymer-bound
About This Item
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Stato
crystals
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
~0.7 mmol/g loading
Dimensione particelle
80-160 μm
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
2-Chlorotrityl Resins Preloaded with N-α-Fmoc-Protected Amino Acids