Documenti fondamentali
901766
Sigma-Aldrich
tert-Butyl-13C4-amine
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
(13CH3)313CNH2
Codice UNSPSC:
12352116
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥97% (CP)
Forma fisica
liquid
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[13CH3][13C](N)([13CH3])[13CH3]
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-36.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-38 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)