Documenti fondamentali
901738
Sigma-Aldrich
Lithium-7Li iodide
≥99 atom % 7Li, ≥99% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
7LiI
Peso molecolare:
133.92
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Purezza isotopica
≥99 atom % 7Li
Saggio
≥99% (CP)
Stato
solid
Spostamento di massa
depleted
Stringa SMILE
[7Li]I
InChI
1S/Li/i1+0
WHXSMMKQMYFTQS-IGMARMGPSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)