901564
N-Acetyl-1-13C-L-aspartic acid
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC5H9NO5
Peso molecolare:
176.13
Codice UNSPSC:
12352106
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥97% (CP)
Stato
solid
tecniche
protein expression: suitable
applicazioni
peptide synthesis
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
OC(C[C@H](N[13C](C)=O)C(O)=O)=O
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)