901192
1-Azido-2-(2-methoxyethoxy)ethane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H11N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Livello qualitativo
Disponibilità
available only in USA
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[N+](=[N-])=NC(OC)COCC
InChI
1S/C5H11N3O2/c1-3-10-4-5(9-2)7-8-6/h5H,3-4H2,1-2H3
PHMWJDNVPGHYAD-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Self-react. C
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)