901163
trans-Bis(triethylphosphine)(2,4,6-trimethylphenyl)nickel(II) bromide
≥95%
Sinonimo/i:
trans-(PEt3)2Ni(mesityl)Br
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Stato
powder or solid
Impiego in reazioni chimiche
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
Punto di fusione
159-164 °C
Stringa SMILE
Br[Ni](C1=C(C)C=C(C)C=C1C)(P(CC)(CC)CC)P(CC)(CC)CC
Applicazioni
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
The Jamison group has developed a library of bench-stable phosphine-containing nickel(II) precatalysts that are converted into active catalysts in situ.