Documenti fondamentali
901130
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(2-azidoethoxy)ethane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12N6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.47
Densità
1.15 g/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[N-]=[N+]=NCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H12N6O2/c7-11-9-1-3-13-5-6-14-4-2-10-12-8/h1-6H2
OHZGAFKSAANFAS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Self-react. C
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)