901062
Pinacol (dichloromethyl) boronate
≥95%
Sinonimo/i:
1,3,2-Dioxaborolane, 2-(dichloromethyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, Dichloromethyl pinacol boronate
Saggio
≥95%
Forma fisica
(Powder or Solid or Crystals or Semi-Solid or Liquid)
Indice di rifrazione
n/D 1.4511
Densità
1.1423
InChI
1S/C7H13BCl2O2/c1-6(2)7(3,4)12-8(11-6)5(9)10/h5H,1-4H3
GQFQFYFLABSDDS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C