900977
SPPO13
Sinonimo/i:
1,1′-(9,9′-Spirobi[9H-fluorene]-2,7-diyl)bis[1,1-diphenylphosphine oxide], 2,7-Bis(diphenylphosphoryl)-9,9′-spirobifluorene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder or crystals
Stringa SMILE
[P](=O)(c%10ccccc%10)(c9ccccc9)c1cc2c(cc1)c3c(cc(cc3)[P](=O)(c8ccccc8)c7ccccc7)C42c5c(cccc5)c6c4cccc6
InChI
1S/C49H34O2P2/c50-52(35-17-5-1-6-18-35,36-19-7-2-8-20-36)39-29-31-43-44-32-30-40(53(51,37-21-9-3-10-22-37)38-23-11-4-12-24-38)34-48(44)49(47(43)33-39)45-27-15-13-25-41(45)42-26-14-16-28-46(42)49/h1-34H
QZSXXAOHMOQXAZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Advances in the area of soft optoelectronics, with a focus on the development of organic optoelectronic devices on shape memory polymers (SMP) is discussed.