900934
Poly(ethylene glycol) α-hydroxy-ω-azido terminated
average Mn 10,000
Sinonimo/i:
α-hydroxy-ω-azido-PEG, PEG-Azide
About This Item
Stato
powder or chunks
PM
Mn 9000-11000 (by NMR)
average Mn 10,000
Disponibilità
available only in USA
Colore
white to off-white
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Self-react. C
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)