900928
Liq
sublimed
Sinonimo/i:
(8-Hydroxyquinolinato)lithium, (8-Quinolinolato)lithium, 8-Hydroxyquinoline lithium, 8-Quinolinol lithium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Absorption (UV): 261 nm (in THF)
Emission (PL): 331 nm (in THF)
Livello qualitativo
Saggio
>99.5% (sublimed, HPLC)
Stato
powder
sublimed
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
363-368 °C
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Stringa SMILE
[Li+].n1c2c(ccc1)cccc2[O-]
InChI
1S/C9H7NO.Li/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;/h1-6,11H;/q;+1/p-1
FQHFBFXXYOQXMN-UHFFFAOYSA-M
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Advances in the area of soft optoelectronics, with a focus on the development of organic optoelectronic devices on shape memory polymers (SMP) is discussed.