900710
Boron nitride
nanoplatelet, 0.1-0.5 mg/mL in H2O
Sinonimo/i:
2D Dispersion, BN Dispersion nonionic surfactant, BN Dispersion with Pluronic F87
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
dispersion
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
0.1-0.5 mg/mL in H2O
Dimensione particelle
≤500 nm
P. eboll.
100 °C (water)
Densità
0.9-1.1 g/mL at 25 °C
Categoria alternativa più verde
, Enabling
InChI
1S/BN/c1-2
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Recent Advances in Scalable Synthesis and Processing of Two-Dimensional Materials