Documenti fondamentali
900665
Sigma-Aldrich
Florfenicol-d3
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12D3H11Cl2FNO4S
Peso molecolare:
361.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥98% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC(Cl)C(N[C@H](CF)[C@H](O)C1=CC=C(S(=O)(C([2H])([2H])[2H])=O)C=C1)=O
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)