900585
(R)-2-Methylpiperidine
95%
Sinonimo/i:
(-)-2-Methylpiperidine, (-)-Pipecoline, (2R)-2-Methylpiperidine, (R)-2-Methylcyclohexylamine, 2-(R)-Methylpiperidine, R-(-)-2-Methylpiperidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H13N
Numero CAS:
Peso molecolare:
99.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N1[C@@H](CCCC1)C
InChI
1S/C6H13N/c1-6-4-2-3-5-7-6/h6-7H,2-5H2,1H3/t6-/m1/s1
NNWUEBIEOFQMSS-ZCFIWIBFSA-N
Applicazioni
Chiral building block developed using Liverpool ChiroChem-patented technology.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
58.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
14.44 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?