900527
Doped graphene
nitrogen-doped, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
Sinonimo/i:
N-Doped graphene, NDG, NG
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Nitrogen-doped graphene, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
Saggio
≥95%
Livello qualitativo
Stato
powder
Caratteristiche
avg. no. of layers 1 ‑ 5
Composizione
Carbon, 85-95%
Nitrogen, 2.0-4.0%
Oxygen, <7.5%
Area superficiale
>500 m2/g , BET
Descrizione generale
- Typical thickness: 1-5 layers.
- Typical size : 0.5-5 μm.
Applicazioni
- Electro catalyst.
- Field-effect transistors.
- Sensors.
- Lithium ion batteries.
- Supercapacitors.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Recent Advances in Scalable Synthesis and Processing of Two-Dimensional Materials