Documenti fondamentali
900398
Sigma-Aldrich
SnAP-ex 3-N-Boc P Reagent
95%
Sinonimo/i:
tert-Butyl (4-amino-1-(tributylstannyl)butyl)carbamate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H46N2O2Sn
Peso molecolare:
477.31
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Forma fisica
paste
Indice di rifrazione
n/D 1.4963
Densità
1.1316 g/mL
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
SnAP reagents provide a one-step route, in tandem with various aldehyde substrates, to saturated N-heterocycles. The synthesis of N-heterocycles through SnAP reagents requires mild reaction conditions, and aldehydes bearing aryl, heteroaryl, glyoxyl, aliphatic, and halogenated groups are well tolerated. This product was introduced in collaboration with the Bode research group.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
SnAP-eX reagents for the synthesis of exocyclic 3-amino-and 3-alkoxypyrrolidines and piperidines from aldehydes.
Luescher M U and Bode J W
Organic Letters, 18(11), 2652-2655 (2016)