900243
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
PEG functionalized, fluorescence λem 520 nm, 4 μM in H2O
Sinonimo/i:
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
dispersion
Livello qualitativo
Concentrazione
4 μM in H2O
Fluorescenza
λem 520 nm
λem 520 nm±10 nm, quantum yield >50%
Gruppo funzionale
PEG
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Articoli
Dr. Delehanty and researcher introduce recent advances in the use of cadmium-free quantum dots for bioimaging. Focus is placed on strategies that have emerged in the last five years for design, synthesis, and surface modifications of non-Cd quantum dots (QDs) for bioimaging and sensing applications.