900229
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
amine functionalized, fluorescence λem 520 nm, 4 μM in 10 mM PBS
Sinonimo/i:
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Livello qualitativo
Stato
dispersion
λmax
505 nm
Fluorescenza
λem 520 nm
λem 520 nm±10 nm, quantum yield >50%
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Dr. Delehanty and researcher introduce recent advances in the use of cadmium-free quantum dots for bioimaging. Focus is placed on strategies that have emerged in the last five years for design, synthesis, and surface modifications of non-Cd quantum dots (QDs) for bioimaging and sensing applications.