900213
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
stabilized with octadecylamine ligands, fluorescence λem 665 nm, solid
Sinonimo/i:
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
solid
Fluorescenza
λem 665 nm
λem 665 nm±10 nm, quantum yield >50%
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney,Bone, Liver,Gastrointestinal tract,Immune system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Dr. Delehanty and researcher introduce recent advances in the use of cadmium-free quantum dots for bioimaging. Focus is placed on strategies that have emerged in the last five years for design, synthesis, and surface modifications of non-Cd quantum dots (QDs) for bioimaging and sensing applications.