900197
Reduced graphene oxide
stabilized with poly(sodium 4-styrenesulfonate), 10 mg/mL, dispersion in H2O
Sinonimo/i:
PSS-rGO, rGO
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
dispersion in H2O
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
10 mg/mL
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Stringa SMILE
OC1=CC=C2C3=C1C(C=C(O)C4=C56)=C5C7=C8C9=C%10C%11=C%12C%13=C%14C%15=C%16C%17=C%18C(C(C(C%19=CC=C%20O)=C(C(O)=O)C=C%21%22)=C%21C%23=C%18C%24=C%16C%25=C%14C%26=C%12C%27=C%10C%28=C8C6=C%29=C%30C%28=C%31C%27=C%32C%26=C%33C%25=C%34C%24=C%35C%23=C%36C%22=CC(O)=C
Descrizione generale
Applicazioni
- Non-covalent functionalization with PSS molecules prevents rGO from aggregation.
- Preparation for nanocomposite with water-dispersed graphene.
- Electrochemical sensors with water-dispersed graphene.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)