900160
UV-Vis light curable resin
low viscosity
Sinonimo/i:
CPS1030 UV-Vis
Stato
liquid (colorless)
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Viscosità
59 cP (Brookfield LDTDV-II digital viscometer with size 31 spindle)
Temp. transizione
flash point >110 °C
Densità
1.2 g/mL
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Cures rapidly to form a glassy, high modulus material.
- Excellent for use in applications requiring low viscosity, high hardness, and low shrinkage stress.
- Good for some spray coatings requiring no volatile organic compounds (VOCS).
- Non-yellowing.
- Low oxygen inhibition.
- Mechanical properties after curing:
Strength*: 24.6MPa
Elongation*: 6.1%
Tack free**: 25 fpm
*Test resources: Tensile tester, 35 mm gauge length, 1.0 mm thickness, 6.5 mm width.
** Cured under stated intensity. Medium pressure mercury bulb with 320-500 nm filter. Adhesion tests were conducted using a cross hatch tape test on films 0.125 mm thick on glass and PET. Material Data using ASTM D 638-02a.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?