89351
3,3-Diphenyl-D-alanine
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
β-Phenyl-D-phenylalanine, (R)-2-Amino-3,3-diphenylpropionic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H15NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.29
Beilstein:
4906961
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
N[C@H](C(c1ccccc1)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C15H15NO2/c16-14(15(17)18)13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,16H2,(H,17,18)/t14-/m1/s1
PECGVEGMRUZOML-CQSZACIVSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?