Documenti fondamentali
88721
Sigma-Aldrich
(R)-1-[(SP)-2-(Dicyclohexylphosphino)ferrocenyl]ethyldicyclohexylphosphine
≥97%
Sinonimo/i:
(1R)-1-(Dicyclohexylphosphino)-2-[(1R)-1-(dicyclohexylphosphino)ethyl]ferrocene (acc to CAS), Josiphos SL-J003-1
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H56FeP2
Numero CAS:
Peso molecolare:
606.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97%
Forma fisica
crystals
Purezza ottica
ee: ≥99%
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4)P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/C31H51P2.C5H5.Fe/c1-25(32(26-15-6-2-7-16-26)27-17-8-3-9-18-27)30-23-14-24-31(30)33(28-19-10-4-11-20-28)29-21-12-5-13-22-29;1-2-4-5-3-1;/h14,23-29H,2-13,15-22H2,1H3;1-5H;/t25-;;/m1../s1
LVJMXQBMWBNENE-KHZPMNTOSA-N
Descrizione generale
sold in collaboration with Solvias AG
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
XPhos 98%
Sigma-Aldrich
638064
XPhos