Documenti fondamentali
86730
Sigma-Aldrich
2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-glucopyranose
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-glucopyranose, 2,3,4,6-Tetrakis-O-(phenylmethyl)-D-glucopyranose
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H36O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
540.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (TLC)
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +49±2°, c = 2% in dioxane
Punto di fusione
151-156 °C
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC1O[C@H](COCc2ccccc2)[C@@H](OCc3ccccc3)[C@H](OCc4ccccc4)[C@H]1OCc5ccccc5
InChI
1S/C34H36O6/c35-34-33(39-24-29-19-11-4-12-20-29)32(38-23-28-17-9-3-10-18-28)31(37-22-27-15-7-2-8-16-27)30(40-34)25-36-21-26-13-5-1-6-14-26/h1-20,30-35H,21-25H2/t30-,31-,32+,33-,34?/m1/s1
OGOMAWHSXRDAKZ-BKJHVTENSA-N
Altre note
Important D-glucopyranose derivative for glucosylations and other reactions ; Preparation of the α-glucopyranosyl chloride ; Synthesis of 1-C-α-D-glucopyranose derivatives
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
P. Allevi et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1245-1245 (1987)
A.A. Pavia et al.
Carbohydrate Research, 79, 79-79 (1980)
P. Allevi et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 101-101 (1987)
S. Koto et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 53, 1761-1761 (1980)