857416
(−)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-methyl-L-alanine sesquihydrate
99%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
α-Methyl-L-DOPA, L-α-Methyl-DOPA
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
(−)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-methyl-L-alanine sesquihydrate, 99%
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
powder
Attività ottica
[α]25/D −13°, c = 1 in H2O
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
O.O.O.C[C@](N)(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O.C[C@](N)(Cc2ccc(O)c(O)c2)C(O)=O
InChI
1S/2C10H13NO4.3H2O/c2*1-10(11,9(14)15)5-6-2-3-7(12)8(13)4-6;;;/h2*2-4,12-13H,5,11H2,1H3,(H,14,15);3*1H2/t2*10-;;;/m00.../s1
YKFCISHFRZHKHY-NGQGLHOPSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
857416-1G | |
857416-5G | 4061833032275 |