Documenti fondamentali
809896
Sigma-Aldrich
Vitamin K2 (MK-4)-(5,6,7,8-d4,2-methyl-d3)
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
Sinonimo/i:
Menaquinone-4-(5,6,7,8-d4,2-methyl-d3)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31D7H33O2
Peso molecolare:
451.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Colore
yellow
Spostamento di massa
M+7
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)=CCC/C(C)=C/CC/C(C)=C/CC/C(C)=C/CC1=C(C([2H])([2H])[2H])C(C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2C1=O)=O
InChI
1S/C31H40O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,12,14,16,18-20H,9-11,13,15,17,21H2,1-6H3/b23-14+,24-16+,25-20+/i6D3,7D,8D,18D,19D
DKHGMERMDICWDU-CKBRGKTGSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Vitamin K2, also known as menaquinone, is a polyisoprenoid-substituted napthoquinone. Menaquinone-4 (MK-4) is a subtype of vitamin K2. It is found in animals, soy protein and fermented products.
Vitamin K2 (MK-4)-(5,6,7,8-d4,2-methyl-d3) is a deuterated vitamin K2 wherein C-5, C-6, C-7, C-8, and 2-methyl protons are replaced by deuterium.
Applicazioni
Vitamin K2 (MK-4)-(5,6,7,8-d4,2-methyl-d3) can be used as a stable isotope internal standard for data interpretation in specific biological samples.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Vitamin K
Textbook of Veterinary Physiological Chemistry (2014)