807966
2-Methyl-1-propan-d9-ol
98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Isobutan-d9-ol, Isobutyl-d9 alcohol
About This Item
Formula condensata:
CD3CD(CD3)CD2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
83.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Stato
liquid
Spostamento di massa
M+9
Stringa SMILE
OC([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D
ZXEKIIBDNHEJCQ-CBZKUFJVSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
80.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
27 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?