805963
Imidazolium iodide
Sinonimo/i:
1H-Imidazole hydriodide (1:1), 1H-Imidazole monohydriodide, Greatcell Solar®, Imidazole hydriodide, Imidazole hydroiodide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Punto di fusione
280 °C
Stringa SMILE
C1=NC=CN1.I
InChI
1S/C3H4N2.HI/c1-2-5-3-4-1;/h1-3H,(H,4,5);1H
JBOIAZWJIACNJF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)