Documenti fondamentali
805491
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-(piperidine-1-sulfonyl)anilino(oxo)acetic acid
Sinonimo/i:
[(2-Fluoro-6-(1-piperidinylsulfonyl)phenyl)carbamoyl]formic acid, [(2-Fluoro-6-(piperidine-1-sulfonyl)phenyl)amino](oxo)acetic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H15FN2O5S
Peso molecolare:
330.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Stringa SMILE
O=S(N1CCCCC1)(C2=CC=CC(F)=C2NC(C(O)=O)=O)=O
InChI
1S/C13H15FN2O5S/c14-9-5-4-6-10(11(9)15-12(17)13(18)19)22(20,21)16-7-2-1-3-8-16/h4-6H,1-3,7-8H2,(H,15,17)(H,18,19)
WFXNBMKFCASFSD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Materials included in your KITALYSIS-CUCN-2PK High-Throughput Screening Kit