Documenti fondamentali
804312
Sigma-Aldrich
2,2-difluoroethylamine hydrochloride
Sinonimo/i:
2,2-difluoro-1-ethanamine hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H6ClF2N
Numero CAS:
Peso molecolare:
117.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Livello qualitativo
Stato
powder
Punto di fusione
132-137 °C (w/decomp)
Gruppo funzionale
amine
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.NCC(F)F
InChI
1S/C2H5F2N.ClH/c3-2(4)1-5;/h2H,1,5H2;1H
YSVKPVHTHFECBE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
2,2-Difluoroethylamine hydrochloride was recently reported to be used as a precursor for the "elusive" difluoromethyl diazomethane species (CF2HCHN2). The difluoromethyl diazomethane intermediate can be generated in situ in the presence of tert-butyl nitrite and a catalytic amount of acetic acid.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)