803235
Sulfo-EMCS (N-(ε-maleimidocaproyloxy) sulfosuccinimide ester)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
PM
410.33
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Solubilità
water: soluble
Gruppo funzionale
maleimide
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1CC(S(=O)([O-])=O)C(N1OC(CCCCCN2C(C=CC2=O)=O)=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C14H16N2O9S.Na/c17-10-5-6-11(18)15(10)7-3-1-2-4-13(20)25-16-12(19)8-9(14(16)21)26(22,23)24;/h5-6,9H,1-4,7-8H2,(H,22,23,24);/q;+1/p-1
MIDXXTLMKGZDPV-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Reactive groups: sulfo-NHS ester and maleimide
- Reactive towards: amino and sulfhydryl groups
- Sulfo-NHS ester end couples with primary amines at pH 7-9 to form stable amide bonds
- Maleimide reacts with -SH groups at pH 6.5-7.5, forming stable thioether linkages
- Non-cleavable
- Water-soluble (compare to EMCS)
- Aliphatic spacer offers low potential for eliciting an immune response
Avvertenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)