802824
Boron nitride nanotubes
avg. diam. 5 nm , nanotube
Sinonimo/i:
BNNT
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
nanotubes
powder
Livello qualitativo
Composizione
H-BN and BNH derivatives, 0-25%
BNNT, >50%
Elemental B, <25%
Diametro medio
5 nm , nanotube
Diametro
5 nm ± 2 nm
Stringa SMILE
B=N
InChI
1S/BN/c1-2
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)