Documenti fondamentali
798320
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-(trimethylsilyl)phenyl triflate
95%
Sinonimo/i:
Garg 3-Bromobenzyne Precursor
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12BrF3O3SSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
377.25
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n/D 1.492
Densità
1.482 g/L at 25 °C
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
triflate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=S(OC1=C([Si](C)(C)C)C=CC=C1Br)(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C10H12BrF3O3SSi/c1-19(2,3)8-6-4-5-7(11)9(8)17-18(15,16)10(12,13)14/h4-6H,1-3H3
ZNKAHJCGEPVEBA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Bromosilyltriflate has been shown to be a useful precursor for the generation of a bromobenzyne intermediate. The bromobenzyne intermediate can be generated in the presence of cesium or potassium fluoride and can be trapped with various dipolariphiles.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)