Documenti fondamentali
797561
Sigma-Aldrich
7-Hydroxy-5-thia-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylic acid-5,5-dioxide 1,1-dimethylethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H19NO5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
powder
Gruppo funzionale
hydroxyl
sulfone
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(CS1(=O)=O)CC21CN(C(OC(C)(C)C)=O)C2
InChI
1S/C11H19NO5S/c1-10(2,3)17-9(14)12-6-11(7-12)4-8(13)5-18(11,15)16/h8,13H,4-7H2,1-3H3
ZKCKSGZYCIBCKJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Spirocyclic building block was first synthesized by Carreira and coworkers, which provides a new area of chemical space with straightforward functional handles for further diversification.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.