Documenti fondamentali
797413
Sigma-Aldrich
2-(tert-Butoxycarbonyl)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane-7-carboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H19NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(N1CC2(CC(CO2)C(O)=O)C1)=O
InChI
1S/C12H19NO5/c1-11(2,3)18-10(16)13-6-12(7-13)4-8(5-17-12)9(14)15/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,14,15)
YQIOAEQQZQISNG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Spirocyclic building block was first synthesized by Carreira and coworkers, which provides a new area of chemical space with straightforward functional handles for further diversification.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.