Documenti fondamentali
796808
Sigma-Aldrich
L-Lactic acid-2-13C
greener alternative
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC)
About This Item
Formula condensata:
CH313CH(OH)CO2H
Peso molecolare:
91.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (CP)
≥98% (Chiral Purity, HPLC)
Stato
solid
Punteggio alternativa più verde
old score: 45
new score: 14
Find out more about DOZN™ Scoring
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Design for Energy Efficiency
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Categoria alternativa più verde
Spostamento di massa
M+1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[13C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i2+1
JVTAAEKCZFNVCJ-JACJRKFSSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses”, “Design for Energy Efficiency” and “Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention”. Click here to view its DOZN scorecard.
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Lactic acid Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1215
Lactic acid
Lactic acid 85%, FCC
Sigma-Aldrich
W261106
Lactic acid