Documenti fondamentali
796050
Sigma-Aldrich
D-Alanine-1-13C, 15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(15NH2)13CO2H
Peso molecolare:
91.08
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
C[C@@H]([15NH2])[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i3+1,4+1
QNAYBMKLOCPYGJ-JKHYPSIWSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)