Documenti fondamentali
795917
Sigma-Aldrich
2-Keto-3-(methyl-13C,d1)-butyric-3,4,4,4-d4 acid sodium salt
98 atom % D, 99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
α-Keto-isovaleric acid-13C,3,4,4,4-d4-(methyl-d1) sodium, α-Ketoisovaleric acid-13C,3,4,4,4-d4-(methyl-d1) sodium salt, 2-Ketoisovaleric acid-13C,3,4,4,4-d4-(methyl-d1) sodium salt, 3-Methyl-13C,d1-2-oxobutanoic-3,4,4,4-d4 acid sodium salt, Sodium α-ketoisovalerate-13C,d5 sodium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CD3CD13CDH2COCO2Na
Peso molecolare:
144.12
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
97% (CP)
Stato
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
O=C(O[Na])C(C([2H])([13CH2][2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1D3,2+1D,3D;/t3-;/m0./s1
WIQBZDCJCRFGKA-YFKZDALSSA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)