79412
Phosphazene base P1-t-Oct
≥97.0%
Sinonimo/i:
tert-Octylimino-tris(dimethylamino)phosphorane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H35N4P
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.43
Beilstein:
7129981
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.0%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.474
P. ebollizione
68 °C/0.05 mmHg (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CN(C)P(=NC(C)(C)CC(C)(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C14H35N4P/c1-13(2,3)12-14(4,5)15-19(16(6)7,17(8)9)18(10)11/h12H2,1-11H3
DSCJCKAURXOQPX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Altre note
Sterically hindered, neutral nitrogen base with similar basicity as BEMP (Cat. No. 20025)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
R. Schwesinger et al
Angewandte Chemie (International Edition in English), 105, 1420-1420 (1993)