Key Documents
793337
Sigma-Aldrich
Hexanoyl-L-carnitine-d3 (N-methyl-d3) hydrochloride
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formula condensata:
HOOCCH2CH[OCO(CH2)4CH3]CH2N(CH3)2(CD3)Cl
Peso molecolare:
298.82
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
powder
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[N+](C)(C[C@H](OC(CCCCC)=O)CC([O-])=O)C([2H])([2H])[2H].Cl
InChI
1S/C14H27NO3.ClH/c1-5-6-7-8-13(16)9-12(10-14(17)18)11-15(2,3)4;/h12H,5-11H2,1-4H3;1H/t12-;/m1./s1/i2D3;
VIDZFMLSDIQWCV-DDTNMFHSSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)