Documenti fondamentali
792322
Sigma-Aldrich
Betaine-13C5,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C5H1115NO2
Peso molecolare:
123.10
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Saggio
97% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[13CH3][N+]([13CH3])([13CH2][13C]([O-])=O)[13CH3]
InChI
1S/C5H11NO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
KWIUHFFTVRNATP-CVMUNTFWSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)